Få mere at vide
1,2-Dibenzoylethylen, overvejende trans, 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dibenzoylethylene |
| Navn note | overvejende trans |
| Smeltepunkt | 103 °C til 108 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 743958 |
| Formel vægt | 236.27 |
| Procent renhed | 96% |