Få mere at vide
1,2-Dibenzoylethylene, predominantly trans, 96%
Artikelnummer. 11343286
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11343286 1 g 1g
11353286 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11343286 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L12643.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 959-28-4 | C16H12O2 | 236.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 959-28-4
Molekylær formel C16H12O2
Molekylvægt (g/mol) 236.27
MDL nummer MFCD00003083
InChI nøgle WYCXGQSQHAXLPK-VAWYXSNFSA-N
Synonym trans-1,2-dibenzoylethylene, dibenzoylethylene, 1,2-dibenzoylethylene, 1,4-diphenyl-2-butene-1,4-dione, trans-1,4-diphenyl-2-butene-1,4-dione, 1,2-dibenzoylethene, ethylene, 1,2-dibenzoyl, usaf nd-57, 2-butene-1,4-dione, 1,4-diphenyl, trans-diphenacylidene
PubChem CID 735960
IUPAC navn (E)-1,4-diphenylbut-2-en-1,4-dion
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dibenzoylethylene
Navn note predominantly trans
Smeltepunkt 103°C to 108°C
Mængde 1 g
Beilstein 743958
Formel vægt 236.27
Procent renhed 96%