Få mere at vide
1,2-Dibenzoylethan, 98+%
Artikelnummer. 11362636
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11362636 5 g 5g
11352636 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362636 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08652.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 495-71-6 | C16H14O2 | 238,286 g/mol
1,2-Dibenzoylethan er effektiv til at hæmme bryst-DMBA-DNA-adduktdannelsen. Denne hæmmende effekt på dannelsen af bryst-DNA-addukt var forbundet med øgede leveraktiviteter af glutathion S-transferase, QR og 7-ethoxyresorufin-O-deethylase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2-dibenzoylethan er effektiv til at hæmme bryst-DMBA-DNA-adduktdannelsen. Denne hæmmende effekt på dannelsen af bryst-DNA-addukt var forbundet med øgede leveraktiviteter af glutathion S-transferase, QR og 7-ethoxyresorufin-O-deethylase.
Opløselighed
Opløselig i acetone. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 495-71-6
Molekylær formel C16H14O2
Molekylvægt (g/mol) 238.286
MDL nummer MFCD00037818
InChI nøgle OSWWFLDIIGGSJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dibenzoylethane, 1,4-diphenyl-1,4-butanedione, 1,4-butanedione, 1,4-diphenyl, biphenacyl, diphenacyl, 2,2-biacetophenone, acmc-1bd9f, ethane, 1,2-dibenzoyl, succinophenone diphenacyl, cambridge id 5102527
PubChem CID 136322
IUPAC navn 1,4-diphenylbutan-1,4-dion
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)CCC(=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dibenzoylethane
Smeltepunkt 144 °C til 148 °C
Kogepunkt 260 °C (15 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 782937
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone. Uopløselig i vand.
Formel vægt 238.29
Procent renhed ≥98%