Få mere at vide
1,2-Dibenzoylbenzen, 97%
Artikelnummer. 11391337
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391337 250 mg 250mg
11381337 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01592.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 1159-86-0 | C20H14O2 | 286,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1159-86-0
Molekylær formel C20H14O2
Molekylvægt (g/mol) 286.33
MDL nummer MFCD00003078
InChI nøgle OJLABXSUFRIXFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dibenzoylbenzene, 1,2-phenylenebis phenylmethanone, 2-benzoylbenzophenone, 2-benzoylphenyl phenyl methanone, methanone, 1,2-phenylenebis phenyl, ortho-dibenzoylbenzene, o-dibenzoylbenzene, methanone,1,1'-1,2-phenylene bis 1-phenyl, phenyl 2-phenylcarbonyl phenyl ketone
PubChem CID 70875
IUPAC navn (2-benzoylphenyl)-phenylmethanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2C(=O)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dibenzoylbenzene
Smeltepunkt 145 °C til 148 °C
Mængde 250 mg
Beilstein 789077
Formel vægt 286.33
Procent renhed 97%