Få mere at vide
1,2-Diamino-4,5-difluorbenzen, 97%
Artikelnummer. 15294774 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15294774 25 g 25g
15174629 1 g 1g
15284774 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15294774 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449810250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 76179-40-3 | C6H6F2N2 | 144,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76179-40-3
Molekylær formel C6H6F2N2
Molekylvægt (g/mol) 144.13
MDL nummer MFCD00061131
InChI nøgle PPWRHKISAQTCCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-diamino-4,5-difluorobenzene, 4,5-difluoro-1,2-phenylenediamine, 4,5-difluoro-o-phenylenediamine, 2-amino-4,5-difluorophenylamine, 4,5-difluoro-benzene-1,2-diamine, 4,5-difluoro-1,2-benzenediamine, 1,2-benzenediamine,4,5-difluoro, 1,2-benzenediamine, 4,5-difluoro, pubchem4354, 2-amino-4,5-difluoroaniline
PubChem CID 2736755
IUPAC navn 4,5-difluorbenzen-1,2-diamin
SMIL NC1=CC(F)=C(F)C=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Diamino-4, 5-difluorobenzene
Smeltepunkt 130°C to 133°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (F)C6H2(NH2)2
Mængde 25 g
Formel vægt 144.12
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Diamino-4,5-difluorobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.