Få mere at vide
1,2-cyclohexandiol, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498497
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498497 50 g 50g
11488497 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18572.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 931-17-9 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
1,2-Cyclohexandiol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2-Cyclohexandiol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 931-17-9
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00003861
InChI nøgle PFURGBBHAOXLIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-cyclohexanediol, 2-hydroxycyclohexanol, pyrocatechitol, 1,2-dihydroxycyclohexane, brenzkatechin, 1,2-benzenediol, hexahydro, brenzkatechin german, 1,2-trans-cyclohexanediol, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, mixture of cis and trans
PubChem CID 13601
ChEBI CHEBI:24567
IUPAC navn cyclohexan-1,2-diol
SMIL C1CCC(C(C1)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Cyclohexanediol
Navn note cis + trans
Smeltepunkt 72°C to 76°C
Kogepunkt 118°C to 120°C (10 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 116.16
Procent renhed 98%