Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 2-Cyclohexanediol |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 73°C to 77°C |
| Farve | White |
| Kogepunkt | 118°C to 120°C (10.0 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Vis mere |