Få mere at vide
1-(2-chlorpyridin-4-yl)ethanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10031984
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10031984 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10438803 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10031984 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC53628DA
Kemiske identifikatorer
CAS 23794-15-2
Molekylær formel C7H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 155.581
MDL nummer MFCD07699406
InChI nøgle ZJCGPQZERFBGSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloropyridin-4-yl ethanone, 2-chloro-4-acetylpyridine, 4-acetyl-2-chloropyridine, 1-2-chloropyridine-4-yl ethanone, 1-2-chloropyridin-4-yl ethan-1-one, 1-2-chloro-pyridin-4-yl-ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl-1-ethanone, ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl, 1-2-chloro-4-pyridyl ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl ethanone
PubChem CID 13145255
IUPAC navn 1-(2-chlorpyridin-4-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC(=NC=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Chloropyridin-4-yl)ethanone
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 155.58
Procent renhed 97%