Få mere at vide
1-(2-Chloroethyl)-4-methoxybenzene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10757772 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10757772 5 mL Glass bottle 5ml
10254830 100 mL Glass bottle 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10757772 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 123110050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 18217-00-0 | Molecular Formula: C9H11ClO | Molecular Weight: 170.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18217-00-0
Molekylær formel C9H11ClO
Molekylvægt (g/mol) 170.64
MDL nummer MFCD00044718
InChI nøgle PMIAMRAWHYEPNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloroethyl-4-methoxybenzene, 4-2-chloroethyl anisole, 4-2-chloroethyl phenyl methyl ether, benzene, 1-2-chloroethyl-4-methoxy, p-2-chloro ethyl anisole, 2-4-methoxyphenyl-ethylchloride, 4-methoxyphenethyl chloride, acmc-1c78x, 4-methoxyphenylethyl chloride, 2-4-methoxyphenyl ethylchloride
PubChem CID 87513
IUPAC navn 1-(2-chloroethyl)-4-methoxybenzene
SMIL COC1=CC=C(CCCl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Chloroethyl)-4-methoxybenzene
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.1300g/mL
Kogepunkt 125°C to 128°C (13.0 mbar)
Flammepunkt 122°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH3OC6H4(CH2)2Cl
Brydningsindeks 1.5360 to 1.538
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 1.13
Opløselighedsinformation Solubility in water: 130mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,,n,n-dimethylformamide,acetone and dichloromethane
Formel vægt 170.64
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2-Chloroethyl)-4-methoxybenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.