Få mere at vide
1-(2-Chloroethyl)-4-fluorobenzene, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7046897
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11389355
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16719.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 332-43-4
Molekylær formel C8H8ClF
Molekylvægt (g/mol) 158.60
MDL nummer MFCD00155000
InChI nøgle LPUURRVXQCVXCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloroethyl-4-fluorobenzene, 4-fluorophenethyl chloride, 2-4-fluorophenyl ethyl chloride, 1-2'-chloroethyl-4-fluorobenzene, 1-2-chloro-ethyl-4-fluoro-benzene, benzene, 1-2-chloroethyl-4-fluoro, acmc-1anql, 4-fluorophenetyl chloride, ksc570e7d, 1-fluoro-4-2-chloroethyl benzene
PubChem CID 67622
IUPAC navn 1-(2-chloroethyl)-4-fluorobenzene
SMIL FC1=CC=C(CCCl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Chloroethyl)-4-fluorobenzene
Tæthed 1.507
Kogepunkt 98°C to 99°C (26 mmHg)
Brydningsindeks 1.508
Mængde 1 g
Beilstein 2079481
Formel vægt 158.6
Procent renhed 97%