Få mere at vide
1-(2-Chloroethyl)-4-fluorobenzene, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11399355
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399355 5 g 5g
11389355 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399355 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16719.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 332-43-4
Molekylær formel C8H8ClF
Molekylvægt (g/mol) 158.60
MDL nummer MFCD00155000
InChI nøgle LPUURRVXQCVXCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloroethyl-4-fluorobenzene, 4-fluorophenethyl chloride, 2-4-fluorophenyl ethyl chloride, 1-2'-chloroethyl-4-fluorobenzene, 1-2-chloro-ethyl-4-fluoro-benzene, benzene, 1-2-chloroethyl-4-fluoro, acmc-1anql, 4-fluorophenetyl chloride, ksc570e7d, 1-fluoro-4-2-chloroethyl benzene
PubChem CID 67622
IUPAC navn 1-(2-chloroethyl)-4-fluorobenzene
SMIL FC1=CC=C(CCCl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Chloroethyl)-4-fluorobenzene
Tæthed 1.507
Kogepunkt 98°C to 99°C (26 mmHg)
Brydningsindeks 1.508
Mængde 5 g
Beilstein 2079481
Formel vægt 158.6
Procent renhed 97%