Få mere at vide
1-[2-chlor-5-(trifluormethyl)phenyl]hydrazin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10477812
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10477812 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10252312 10 g Ravglasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10477812 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF01368DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 1869-22-3
Molekylær formel C7H6ClF3N2
Molekylvægt (g/mol) 210.584
MDL nummer MFCD00052685
InChI nøgle PAPSYPXQNRTIRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl hydrazine, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl hydrazine, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylhydrazine, hydrazine, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl, 4-chloro-3-hydrazinobenzotrifluoride, 2-chloro-5-trifluoromethylphenylhydrazine
PubChem CID 2060249
IUPAC navn [2-chlor-5-(trifluormethyl)phenyl]hydrazin
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)NN)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 210.59
Procent renhed 95%