Learn More
1-[2-Klor-4-(4-klorfenyl)butyl]-1H-imidazol (>85%), TRC
Product Code. 30354407
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 mg
Product Code. Mængde
30354407 250 mg
1 options
Product Code. 30354407 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC378065250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-[2-Chloro-4-(4-chlorophenyl)butyl]-1H-imidazole
CAS 67085-12-5
Molekylær formel C13H14Cl2N2
Mængde 250 mg
Synonym Butoconazole Impurity 3
InChI formel InChI=1S/C13H14Cl2N2/c14-12-4-1-11(2-5-12)3-6-13(15)9-17-8-7-16-10-17/h1-2,4-5,7-8,10,13H,3,6,9H2
SMIL ClC(CCc1ccc(Cl)cc1)Cn2ccnc2
IUPAC navn 1-[2-klor-4-(4-klorfenyl)butyl]imidazol
Molekylvægt (g/mol) 269.17
Formel vægt 268.0534