Få mere at vide
1-(2-Bromphenyl)-1H-pyrazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10451313
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10451313 1 g 1g
10406984 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10451313 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC24410DA
Kemiske identifikatorer
CAS 87488-84-4
Molekylær formel C9H7BrN2
Molekylvægt (g/mol) 223.07
MDL nummer MFCD06659065
InChI nøgle QNDJHGODPWAKAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-bromophenyl-1h-pyrazole, 1-2-bromophenyl pyrazole, 1-2-bromo-phenyl-1h-pyrazole, 2-bromophenyl pyrazole, acmc-209qo1, 1h-pyrazole,1-2-bromophenyl, 1h-pyrazole, 1-2-bromophenyl
PubChem CID 2795433
IUPAC navn 1-(2-bromphenyl)-1H-pyrazol
SMIL BrC1=CC=CC=C1N1C=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 223.07
Procent renhed 97%