Få mere at vide
1-(2-bromethoxy)-4-nitrobenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10351553 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10351553 5 g Glasflaske 5g
10200553 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10351553 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 385290050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 13288-06-7 | C8H8BrNO3 | 246.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13288-06-7
Molekylær formel C8H8BrNO3
Molekylvægt (g/mol) 246.06
MDL nummer MFCD00031363
InChI nøgle YQWCBDNNEZHPMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-bromoethoxy-4-nitrobenzene, 2-bromoethyl 4-nitrophenyl ether, beta-bromo-4-nitrophenetole, 2-4-nitrophenoxy ethyl bromide, 4-2-bromoethoxy-1-nitrobenzene, 1-2-bromoethyloxy-4-nitro-benzene, benzene, 1-2-bromoethoxy-4-nitro, 4-2-bromoethoxy nitrobenzene, acmc-1azdi
PubChem CID 235987
IUPAC navn 1-(2-bromethoxy)-4-nitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(OCCBr)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Bromoethoxy)-4-nitrobenzene
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 62°C to 65°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NO2C6H4OCH2CH2Br
Mængde 5 g
Formel vægt 246.06
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2-Bromoethoxy)-4-nitrobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.