Få mere at vide
1-(2-Bromethoxy)-3-nitrobenzen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3211163 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10045982
Brand: Thermo Scientific Acros 385260050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 13831-59-9
Molekylær formel C8H8BrNO3
Molekylvægt (g/mol) 246.06
MDL nummer MFCD07783648
InChI nøgle QBUSKXLDUNPEMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-bromoethoxy-3-nitrobenzene, benzene,1-2-bromoethoxy-3-nitro, 2-bromoethyl 3-nitrophenyl ether, acmc-209chl, 2-bromo-3'-nitrophenetole, 2-3-nitrophenoxy ethyl bromide, 3-2-bromoethoxy-1-nitrobenzene
PubChem CID 269626
IUPAC navn 1-(2-bromethoxy)-3-nitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=CC(OCCBr)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 39°C
Farve Brun eller grøn-gul
Kogepunkt 140°C to 145°C (2.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NO2C6H4OCH2CH2Br
Brydningsindeks 1.5830 to 1.585
Mængde 5 g
Formel vægt 246.06
Procent renhed 97%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.