Få mere at vide
1-(2-Bromethoxy)-3-nitrobenzen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10651885 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10651885 25 g Glasflaske 25g
10045982 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10651885 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 385260250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 13831-59-9
Molekylær formel C8H8BrNO3
Molekylvægt (g/mol) 246.06
MDL nummer MFCD07783648
InChI nøgle QBUSKXLDUNPEMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-bromoethoxy-3-nitrobenzene, benzene,1-2-bromoethoxy-3-nitro, 2-bromoethyl 3-nitrophenyl ether, acmc-209chl, 2-bromo-3'-nitrophenetole, 2-3-nitrophenoxy ethyl bromide, 3-2-bromoethoxy-1-nitrobenzene
PubChem CID 269626
IUPAC navn 1-(2-bromethoxy)-3-nitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=CC(OCCBr)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 39 °C
Farve Brun eller grøn-gul
Kogepunkt 140 °C til 145 °C (2,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NO2C6H4OCH2CH2Br
Brydningsindeks 1,5830 til 1,585
Mængde 25 g
Formel vægt 246.06
Procent renhed 97%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.