Få mere at vide
1-(2-Bromethoxy)-3-nitrobenzen, 97 %, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpecifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 39 °C |
| Farve | Brun eller grøn-gul |
| Kogepunkt | 140 °C til 145 °C (2,0 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | NO2C6H4OCH2CH2Br |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.