Få mere at vide
1,2-Bis(phenylsulfonyl)ethan, 98+%
Artikelnummer. 11306786
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11306786 5 g 5g
11316786 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11306786 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04083.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 599-94-0 | C14H14O4S2 | 310,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 599-94-0
Molekylær formel C14H14O4S2
Molekylvægt (g/mol) 310.38
MDL nummer MFCD00041256
InChI nøgle ULELOBVZIKJPAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis phenylsulfonyl ethane, 1,2-bis phenylsulphonyl ethane, 1,1'-ethane-1,2-diylbis sulphonyl bisbenzene, 2-benzenesulfonyl ethylsulfonylbenzene, ethylenebisphenyl sulfone, 2-phenylsulfonyl ethyl sulfonyl benzene, 2-benzenesulfonyl ethanesulfonyl benzene, 1,1'-ethane-1,2-diyldisulfonyl dibenzene, ethylene diphenylsulfone, acmc-1apw3
PubChem CID 69036
IUPAC navn 2-(benzensulfonyl)ethylsulfonylbenzen
SMIL O=S(=O)(CCS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Bis(phenylsulfonyl)ethane
Smeltepunkt 179°C to 180°C
Mængde 5 g
Beilstein 1888062
Formel vægt 310.39
Procent renhed ≥98%