Få mere at vide
1,2-Bis[p-(2-hydroxyethoxycarbonyl)benzoyloxy]ethane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylene Bis(2-hydroxyethyl Terephthalate) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22O10/c23-9-11-29-19(25)15-1-5-17(6-2-15)21(27)31-13-14-32-22(28)18-7-3-16(4-8-18)20(26)30-12-10-24/h1-8,23-24H,9-14H2 |
| Formel vægt | 446.121 |
| Procent renhed | >95% |