Få mere at vide
1,2-Bis(metanesulfonamido)benzen, 97%
Artikelnummer. 11458677
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458677 2.5 g 2.5g
11468677 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11458677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19830.88
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 7596-80-7 | C8H12N2O4S2 | 264,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7596-80-7
Molekylær formel C8H12N2O4S2
Molekylvægt (g/mol) 264.31
MDL nummer MFCD00276605
InChI nøgle BYZJRLRCNOECEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis methanesulfonamido benzene, n,n'-1,2-phenylene dimethanesulfonamide, n-2-methanesulfonamidophenyl methanesulfonamide, n-2-methylsulfonyl amino phenyl methanesulfonamide, methylsulfonyl 2-methylsulfonyl amino phenyl amine, maybridge1_000065, n,n'-o-phenylenebis methanesulfonamide, o-phenylenediamine n,n'-bis methanesulfonamide, n-2-methanesulfonamido phenyl methanesulfonamide
PubChem CID 227307
IUPAC navn N-[2-(methansulfonamido)phenyl]methansulfonamid
SMIL CS(=O)(=O)NC1=CC=CC=C1NS(C)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Bis(methanesulfonamido)benzene
Smeltepunkt 211°C to 214°C
Lugt Odorless
Mængde 2.5 g
Formel vægt 264.32
Procent renhed 97%