Få mere at vide
1,2-bis(diphenylphosphino)benzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10653573 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10653573 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10653573 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 363750010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13991-08-7 | C30H24P2 | 446.47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Bis(diphenylphosphino)benzene
CAS 13991-08-7
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 184.0°C to 189.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C30H24P2
MDL nummer MFCD00014081
Mængde 1 g
Synonym 1,2-bis diphenylphosphino benzene, dppbz, dppbe, dppben, dppbenz, o-bis diphenylphosphino benzene, 1,2-bis dimethylphosphino benzene, o-phenylenebis diphenylphosphine, phosphine, phenylenebis diphenyl, 1,2-bis diphenylphosphanyl benzene
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water
InChI nøgle NFRYVRNCDXULEX-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn (2-diphenylphosphanylphenyl)-diphenylphosphan
Molekylvægt (g/mol) 446.47
PubChem CID 498379
Formel vægt 446.47
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver