Få mere at vide
1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene, 98%
Artikelnummer. 11464567
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464567 0.25 g 0.25g
11454567 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21106.01
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 13991-08-7 | C30H24P2 | 446.47 g/mol
Det fungerer som en ligand for Baeyer-Villiger Oxidation, cycloadditioner og reduktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det fungerer som en ligand for
Baeyer-Villiger Oxidation, cycloadditioner og reduktioner.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra luft og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13991-08-7
Molekylær formel C30H24P2
Molekylvægt (g/mol) 446.47
MDL nummer MFCD00014081
InChI nøgle NFRYVRNCDXULEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis diphenylphosphino benzene, dppbz, dppbe, dppben, dppbenz, o-bis diphenylphosphino benzene, 1,2-bis dimethylphosphino benzene, o-phenylenebis diphenylphosphine, phosphine, phenylenebis diphenyl, 1,2-bis diphenylphosphanyl benzene
PubChem CID 498379
IUPAC navn (2-diphenylphosphanylphenyl)-diphenylphosphan
SMIL C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene
Smeltepunkt 185°C to 189°C
Mængde 0.25 g
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 446.47
Procent renhed 98%