Få mere at vide
1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene, 98%
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
Beskrivelse
Det fungerer som en ligand for Baeyer-Villiger Oxidation, cycloadditioner og reduktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det fungerer som en ligand for
Baeyer-Villiger Oxidation, cycloadditioner og reduktioner.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra luft og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
Baeyer-Villiger Oxidation, cycloadditioner og reduktioner.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra luft og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene |
| Smeltepunkt | 185°C to 189°C |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 446.47 |
| Procent renhed | 98% |