Få mere at vide
1,2-Bis(2-nitrophenoxy)ethane, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11470277
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11470277
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21692.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51661-19-9
Molekylær formel C14H12N2O6
Molekylvægt (g/mol) 304.26
MDL nummer MFCD00024226
InChI nøgle DEHTVRKGDUCXRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis o-nitrophenoxy ethane, 1,2-bis 2-nitrophenoxy ethane, 1-nitro-2-2-2-nitrophenoxy ethoxy benzene, ethylene glycol bis 2-nitrophenyl ether, 1,1'-ethane-1,2-diylbis oxy bis 2-nitrobenzene, bis 2-nitrophenoxy ethane, acmc-20a59z, 1,2-di o-nitrophenoxy ethane, 2,2'-ethylenedioxy bis 1-nitrobenzene, 2-nitro-1-2-2-nitrophenoxy ethoxy benzene
PubChem CID 394580
IUPAC navn 1-nitro-2-[2-(2-nitrophenoxy)ethoxy]benzene
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1OCCOC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Bis(2-nitrophenoxy)ethane
Smeltepunkt 167°C to 170°C
Mængde 10 g
Formel vægt 304.26
Procent renhed 98%