Få mere at vide
1,2-bis(2-iodoethoxy)ethan, 97%, stabiliseret
Artikelnummer. 10570574 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10570574 5 g Glasflaske 5g
10249673 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10570574 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 391690050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 36839-55-1 | C6H12I2O2 | 369,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36839-55-1
Molekylær formel C6H12I2O2
Molekylvægt (g/mol) 369.96
MDL nummer MFCD00075008
InChI nøgle BCAGFJXMCZSAHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis 2-iodoethoxy ethane, ethane,1,2-bis 2-iodoethoxy, 1-iodo-2-2-2-iodoethoxy ethoxy ethane, diiodine-peg3, acmc-209tta, 1,2-bis 2-iodoethoxy-ethane, 1,2-bis-2-iodoethoxy ethane, 1,2-bis 2-iodanylethoxy ethane, 1,2-bis-2-iodoethyloxy ethane, ethane, 1,2-bis 2-iodoethoxy
PubChem CID 593436
IUPAC navn 1,2-bis(2-iodethoxy)ethan
SMIL C(COCCI)OCCI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Bis(2-iodoethoxy)ethane
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Orange-rød
Tæthed 2.0280g/mL
Flammepunkt 113 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel I(CH2)2O(CH2)2O(CH2)2I
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 2.028
Stabilisator Kobber
Formel vægt 369.96
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Bis(2-iodoethoxy)ethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.