Få mere at vide
1,2-bis(2-chlorethoxy)ethan, 97%
Artikelnummer. 11449937
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449937 500 g 500g
11439937 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11449937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22884.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 112-26-5 | C6H12Cl2O2 | 187,06 g/mol
1,2-bis(2-chlorethoxy)ethan anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2-bis(2-chlorethoxy)ethan anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-26-5
Molekylær formel C6H12Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 187.06
MDL nummer MFCD00000976
InChI nøgle AGYUOJIYYGGHKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis 2-chloroethoxy ethane, triglycol dichloride, triethylene glycol dichloride, ethane, 1,2-bis 2-chloroethoxy, 1,8-dichloro-3,6-dioxaoctane, 1,2-bis chloroethoxy ethane, bis 2-chloroethoxy ethane, di 2-chloroethyl cellosolve, 2-2-chloroethoxy ethyl 2'-chloroethyl ether, unii-28jq82m13j
PubChem CID 8171
IUPAC navn 1,2-bis(2-chlorethoxy)ethan
SMIL ClCCOCCOCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane
Smeltepunkt -32 °C
Tæthed 1.197
Kogepunkt 235 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.461
Mængde 500 g
FN nummer UN2810
Beilstein 506177
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 187.07
Procent renhed 97%