Få mere at vide
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10479052 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10479052 5 mL 5ml
1 options
Artikelnummer. 10479052 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 349620050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 112-26-5
Molekylær formel C6H12Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 187.06
MDL nummer MFCD00000976
InChI nøgle AGYUOJIYYGGHKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis 2-chloroethoxy ethane, triglycol dichloride, triethylene glycol dichloride, ethane, 1,2-bis 2-chloroethoxy, 1,8-dichloro-3,6-dioxaoctane, 1,2-bis chloroethoxy ethane, bis 2-chloroethoxy ethane, di 2-chloroethyl cellosolve, 2-2-chloroethoxy ethyl 2'-chloroethyl ether, unii-28jq82m13j
PubChem CID 8171
IUPAC navn 1-chloro-2-[2-(2-chloroethoxy)ethoxy]ethane
SMIL ClCCOCCOCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Bis(2-chloroethoxy)ethane
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Lineær formel (-CH2OCH2CH2Cl)2
Brydningsindeks 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589nm)
Mængde 5 mL
Formel vægt 187.07
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Liquid