Få mere at vide
1,2-benzenedimethanol, 97%
Artikelnummer. 10562011 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10562011 2.5 g Glasflaske 2.5g
10521564 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10562011 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 180410025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Add to basket
CAS: 612-14-6 | C8H10O2 | 138,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 612-14-6
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.17
MDL nummer MFCD00004626
InChI nøgle XMUZQOKACOLCSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-benzenedimethanol, 1,2-phenylenedimethanol, phthalyl alcohol, 1,2-dihydroxymethylbenzene, o-xylene-alpha,alpha'-diol, 2-hydroxymethyl phenyl methanol, benzenedimethanol, o-xylylene glycol, 1,2-di hydroxymethyl benzene, 2-hydroxymethylbenzenemethanol
PubChem CID 69153
IUPAC navn [2-(hydroxymethyl)phenyl]methanol
SMIL OCC1=CC=CC=C1CO
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Benzenedimethanol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 61,0 °C til 64,0 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 291,0 °C
Flammepunkt 145 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H4(CH2OH)2
Mængde 2.5 g
Beilstein 06, 910
Fieser 16,18; 12,563; 13,341
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 138.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver