Få mere at vide
1,2-benzenedimethanol, 97%
Artikelnummer. 11476176
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11476176 25 g 25g
11456176 1 g 1g
11466176 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476176 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23008.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 612-14-6 | C8H10O2 | 138,17 g/mol
1,2-Benzenedimethanol er et råmateriale, der bruges i kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2-benzenedimethanol er et råmateriale, der anvendes til kemisk syntese.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ether, ethanol, benzen.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 612-14-6
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.17
MDL nummer MFCD00004626
InChI nøgle XMUZQOKACOLCSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-benzenedimethanol, 1,2-phenylenedimethanol, phthalyl alcohol, 1,2-dihydroxymethylbenzene, o-xylene-alpha,alpha'-diol, 2-hydroxymethyl phenyl methanol, benzenedimethanol, o-xylylene glycol, 1,2-di hydroxymethyl benzene, 2-hydroxymethylbenzenemethanol
PubChem CID 69153
IUPAC navn [2-(hydroxymethyl)phenyl]methanol
SMIL OCC1=CC=CC=C1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Benzenedimethanol
Smeltepunkt 59 °C til 64 °C
Mængde 25 g
Beilstein 508775
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, æter, ethanol, benzen.
Formel vægt 138.17
Procent renhed 97%