Få mere at vide
1,2,6-Hexanetriol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15852351
Skift visning
Mængde:
50 mL
Artikelnummer. Mængde
15852351 50 mL
1 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Code produit. 15852351 missing translation for 'mfr' Sigma Aldrich missing translation for 'supplierNo' 8418080050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 106-69-4
Smeltepunkt -30°C
Tæthed 1.11 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 178°C/6.5 hPa
MDL nummer MFCD00002976
Mængde 50 mL
Synonym 1,2,6-Hexanetriol, 1,2,6-Hexanetriol
Molekylvægt (g/mol) 134.17
Grad Research
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.