Få mere at vide
1-(2,6-Diisopropylphenyl)-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazolium chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11926661 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11926661 100 mg 100mg
11936661 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11926661 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435101000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 866926-59-2
Molekylær formel C24H33N2·Cl
Molekylvægt (g/mol) 385
InChI nøgle RHFFYNDQCMNENO-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-2,6-diisopropylphenyl-3-2,4,6-trimethylphenyl-imidazolinium chloride, 1-2,6-di-i-propylphenyl-3-2,4,6-trimethylphenyl-4,5-dihydroimidazolium chloride, 1-2,6-diisopropropylphenyl-3-2,4,6-trimethylphenyl-4,5-dihydroimidazolium chloride, 1-2,6-diisopropylphenyl-3-2,4,6-trimethylphenyl-4,5-dihydroimidazolium chloride, 1-2,6-diisopropylphenyl-3-mesityl-4,5-dihydro-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-2,6-diisopropylphenyl-3-2,4,6-trimethylphenyl-4,5-dihydro-1??-imidazol-1-ylium chloride, 3-2,6-bis 1-methylethyl phenyl-4,5-dihydro-1-2,4,6-trimethylphenyl-1h-imidazolium chloride
PubChem CID 11617932
IUPAC navn 1-[2,6-di(propan-2-yl)phenyl]-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazol-3-ium;chloride
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C)[N+]2=CN(CC2)C3=C(C=CC=C3C(C)C)C(C)C)C.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2,6-Diisopropylphenyl)-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazolium chloride
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 318°C to 319°C
Farve Violet to White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 100 mg
Formel vægt 385
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2,6-Diisopropylphenyl)-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazolium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.