Få mere at vide
1,2,4-Trimethoxybenzen, 98%
Beskrivelse
1,2,4-Trimethoxybenzen anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,2,4-Trimethoxybenzen anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra uforenelige materialer såsom oxidationsmidler, syrer og baser. Brug kun i et kemisk stinkskab.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4-Trimethoxybenzene |
| Tæthed | 1.128 |
| Kogepunkt | 247 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.533 |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 2047579 |
| Merck Index | 14,1073 |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandet i vand. |
| Formel vægt | 168.19 |
| Vis mere |