Få mere at vide
1,2,4-Trimethoxybenzen, 98%
Artikelnummer. 11458723
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11458723 10 g 10g
11468723 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11458723 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10483.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 135-77-3 | C9H12O3 | 168,192 g/mol
1,2,4-Trimethoxybenzen anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2,4-Trimethoxybenzen anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra uforenelige materialer såsom oxidationsmidler, syrer og baser. Brug kun i et kemisk stinkskab.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135-77-3
Molekylær formel C9H12O3
Molekylvægt (g/mol) 168.192
MDL nummer MFCD00008360
InChI nøgle AGIQIOSHSMJYJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,2,4-trimethoxy, unii-3ku3wd07ss, epa pesticide chemical code 040515, 3ku3wd07ss, hydroxyhydroquinone trimethyl ether, 2,4,5-trimethoxybenzene, acmc-1br3s, 1,3,4-trimethoxy benzene, dsstox_cid_15163, dsstox_rid_79243
PubChem CID 67284
IUPAC navn 1,2,4-trimethoxybenzen
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Trimethoxybenzene
Tæthed 1.128
Kogepunkt 247 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.533
Mængde 10 g
Beilstein 2047579
Merck Index 14,1073
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 168.19
Procent renhed 98%