Få mere at vide
1,2,4-trifluorbenzen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420273
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420273 100 g 100g
11400273 5 g 5g
11410273 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420273 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11424.22
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 367-23-7 | C6H3F3 | 132.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 367-23-7
Molekylær formel C6H3F3
Molekylvægt (g/mol) 132.09
MDL nummer MFCD00000305
InChI nøgle PEBWOGPSYUIOBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,2,4-trifluoro, unii-qww4hnq0l1, 1,3,4-trifluorobenzene, qww4hnq0l1, pubchem1068, 1,4-trifluorobenzene, benzene,2,4-trifluoro, 1,2,4-trifluoro-benzene, 1,2,4-trifluorobenzene, acmc-209io5
PubChem CID 67773
IUPAC navn 1,2,4-trifluorbenzen
SMIL FC1=CC=C(F)C(F)=C1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Trifluorobenzene
Tæthed 1.264
Kogepunkt 89°C to 91°C
Flammepunkt 4°C (39°F)
Brydningsindeks 1.423
Mængde 100 g
FN nummer UN2387
Beilstein 2042865
Formel vægt 132.09
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.