Få mere at vide
1,2,4-trifluorbenzen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400273
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400273 5 g 5g
11410273 25 g 25g
11420273 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400273 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11424.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 367-23-7 | C6H3F3 | 132.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 367-23-7
Molekylær formel C6H3F3
Molekylvægt (g/mol) 132.09
MDL nummer MFCD00000305
InChI nøgle PEBWOGPSYUIOBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,2,4-trifluoro, unii-qww4hnq0l1, 1,3,4-trifluorobenzene, qww4hnq0l1, pubchem1068, 1,4-trifluorobenzene, benzene,2,4-trifluoro, 1,2,4-trifluoro-benzene, 1,2,4-trifluorobenzene, acmc-209io5
PubChem CID 67773
IUPAC navn 1,2,4-trifluorbenzen
SMIL FC1=CC=C(F)C(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Trifluorobenzene
Tæthed 1.264
Kogepunkt 89°C to 91°C
Flammepunkt 4°C (39°F)
Brydningsindeks 1.423
Mængde 5 g
FN nummer UN2387
Beilstein 2042865
Formel vægt 132.09
Procent renhed ≥98%