Få mere at vide
1,2,4-Tribromobenzene, 95%
Artikelnummer. 11470228
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470228 5 g 5g
11480228 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23778.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 615-54-3 | C6H3Br3 | 314.802 g/mol
1,2,4-tribrombenzen bruges til syntese af hyperforgrenede poly(p-phenylenethynylener). Det bruges som tværbindingsreagens under Pd-katalyseret krydskobling af 2,5-diiod-4-[(2-ethylhexyl)oxy]methoxybenzen og 1,4-diethynyl-2,5-bis-(octyloxy)benzen. Det er en forbindelse, der almindeligvis anvendes i organiske syntesereaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2,4-tribrombenzen anvendes til syntese af hyperforgrenede poly(p-phenylenethynylener). Det bruges som tværbindingsreagens under Pd-katalyseret krydskobling af 2,5-diiod-4-[(2-ethylhexyl)oxy]methoxybenzen og 1,4-diethynyl-2,5-bis-(octyloxy)benzen. Det er en forbindelse, der almindeligvis anvendes i organiske syntesereaktioner.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-54-3
Molekylær formel C6H3Br3
Molekylvægt (g/mol) 314.802
MDL nummer MFCD00000062
InChI nøgle FWAJPSIPOULHHH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12002
IUPAC navn 1,2,4-tribrombenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Tribromobenzene
Smeltepunkt 41°C to 43°C
Kogepunkt 274°C to 276°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Beilstein 1934823
Synonym benzene, 1,2,4-tribromo, unii-eoe1kfc260, benzene,1,2,4-tribromo, eoe1kfc260, dsstox_cid_4346, dsstox_rid_77377, dsstox_gsid_24346, 1,2,4-tribomobenzene, benzene,2,4-tribromo, acmc-1bdp2
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 314.8
Procent renhed 95%