Få mere at vide
1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7Cl2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-6-13-5-14-15/h1-3,5-6H,4H2 |
| Formel vægt | 254.997 |