Få mere at vide
1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethanone |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)6-12(17)15-13(18)7-10(16)8-14(15)19/h2-5,7-8,16,18-19H,6H2,1H3 |
| Formel vægt | 274.0841 |