missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethanone, TRC

Artikelnummer. 30452584
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452584 50 mg
30454632 100 mg
30454315 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30452584 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT89580050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 15485-66-2
Molekylær formel C15H14O5
Molekylvægt (g/mol) 274.26
IUPAC navn 2-(4-methoxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanone
SMIL COc1ccc(CC(=O)c2c(O)cc(O)cc2O)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethanone
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H14O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)6-12(17)15-13(18)7-10(16)8-14(15)19/h2-5,7-8,16,18-19H,6H2,1H3
Formel vægt 274.0841
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.