Få mere at vide
1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene, 95%
Artikelnummer. p-2689432 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10755103
Brand: Thermo Scientific Acros 370920050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15442-91-8 | C10H10Br4 | 449.79 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15442-91-8
Molekylær formel C10H10Br4
Molekylvægt (g/mol) 449.79
MDL nummer MFCD00009664
InChI nøgle UTXIKCCNBUIWPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,4,5-tetrakis bromomethyl benzene, 1,2,4,5-tetra bromomethyl benzene, 1,2,4,5-tetrakis-bromomethyl-benzene, benzene, 1,2,4,5-tetrakis bromomethyl, 1,2,4,5-tetrakis bromomethyl-benzene, ksc182m6b, alpha,alpha',alpha,alpha'-tetrabromodurene, 1,2,4,5-tetrakis bromomethyl benzene 5g
PubChem CID 284971
IUPAC navn 1,2,4,5-tetrakis(brommethyl)benzen
SMIL C1=C(C(=CC(=C1CBr)CBr)CBr)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 156°C to 162°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H2(CH2Br)4
Mængde 5 g
Beilstein 05, IV, 1080
Formel vægt 449.79
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.