Få mere at vide
1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzen, 95%
Artikelnummer. 10252382 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10252382 25 g Glasflaske 25g
10755103 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10252382 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 370920250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 15442-91-8 | C10H10Br4 | 449,79 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15442-91-8
Molekylær formel C10H10Br4
Molekylvægt (g/mol) 449.79
MDL nummer MFCD00009664
InChI nøgle UTXIKCCNBUIWPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,4,5-tetrakis bromomethyl benzene, 1,2,4,5-tetra bromomethyl benzene, 1,2,4,5-tetrakis-bromomethyl-benzene, benzene, 1,2,4,5-tetrakis bromomethyl, 1,2,4,5-tetrakis bromomethyl-benzene, ksc182m6b, alpha,alpha',alpha,alpha'-tetrabromodurene, 1,2,4,5-tetrakis bromomethyl benzene 5g
PubChem CID 284971
IUPAC navn 1,2,4,5-tetrakis(brommethyl)benzen
SMIL C1=C(C(=CC(=C1CBr)CBr)CBr)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 156 °C til 162 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H2(CH2Br)4
Mængde 25 g
Beilstein 05, IV, 1080
Formel vægt 449.79
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.