Få mere at vide
1,2,4,5-tetrafluorbenzen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483408
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11483408 25 g 25g
11473408 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17815.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 327-54-8 | C6H2F4 | 150.076 g/mol
Det anvendes som mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Holdes væk fra antændelseskilder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 327-54-8
Molekylær formel C6H2F4
Molekylvægt (g/mol) 150.076
MDL nummer MFCD00000307
InChI nøgle SDXUIOOHCIQXRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,2,4,5-tetrafluoro, 2,3,5,6-tetrafluorobenzene, pubchem1063, acmc-209hvc, 1,4,5-tetrafluorobenzene, 2,5,6-tetrafluorobenzene, 2,3,5,6-tetrafluorophenyl, ksc496i2b, benzene,2,4,5-tetrafluoro, 1,2,4,5-tetrafluoro-benzene
PubChem CID 9474
IUPAC navn 1,2,4,5-tetrafluorbenzen
SMIL C1=C(C(=CC(=C1F)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4,5-Tetrafluorobenzene
Smeltepunkt 3°C to 5°C
Tæthed 1.43
Kogepunkt 90°C
Flammepunkt 16°C (60°F)
Brydningsindeks 1.407
Mængde 25 g
FN nummer UN2387
Beilstein 1909052
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 150.07
Procent renhed 99%