Få mere at vide
1,2,4,5-Tetrabromobenzen, 97%
Artikelnummer. 10327511 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10327511 25 g Glasflaske 25g
13448528 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10327511 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 352400250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 636-28-2 | C6H2Br4 | 393,70 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 636-28-2
Molekylær formel C6H2Br4
Molekylvægt (g/mol) 393.70
MDL nummer MFCD00000063
InChI nøgle QCKHVNQHBOGZER-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12486
IUPAC navn 1,2,4,5-tetrabrombenzen
SMIL BrC1=CC(Br)=C(Br)C=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4,5-Tetrabromobenzene
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 177.0°C to 182.0°C
Farve Beige til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H2Br4
Mængde 25 g
Synonym benzene, 1,2,4,5-tetrabromo, 2,3,5,6-tetrabromobenzene, unii-m25dk66lcz, m25dk66lcz, pubchem4448, 1,4,5-tetrabromobenzene, 2,5,6-tetrabromobenzene, acmc-1b6z1, benzene,2,4,5-tetrabromo, benzene,1,2,4,5-tetrabromo
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 393.7
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Needles
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,4,5-Tetrabromobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.