Få mere at vide
1,2,4,5-tetrabromobenzen, 94%
Artikelnummer. 11393127
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393127 10 g 10g
11303137 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13539.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 636-28-2 | C6H2Br4 | 393,70 g/mol
1,2,4,5-Tetrabrombenzen bruges i syntesen af diethynyltriptycen-bundne dipyridylligander til fremstilling af dibenzyn. Det bruges også til at fremstille 6,7-dibrom-1,4-epoxy-1,4-dihydronaphthalen ved en temperatur på -23 °C.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2,4,5-Tetrabrombenzen anvendes til syntese af diethynyltriptycen-bundne dipyridylligander til fremstilling af dibenzyn. Det bruges også til at fremstille 6,7-dibrom-1,4-epoxy-1,4-dihydronaphthalen ved en temperatur °på -23 C.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 636-28-2
Molekylær formel C6H2Br4
Molekylvægt (g/mol) 393.70
MDL nummer MFCD00000063
InChI nøgle QCKHVNQHBOGZER-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,2,4,5-tetrabromo, 2,3,5,6-tetrabromobenzene, unii-m25dk66lcz, m25dk66lcz, pubchem4448, 1,4,5-tetrabromobenzene, 2,5,6-tetrabromobenzene, acmc-1b6z1, benzene,2,4,5-tetrabromo, benzene,1,2,4,5-tetrabromo
PubChem CID 12486
IUPAC navn 1,2,4,5-tetrabrombenzen
SMIL BrC1=CC(Br)=C(Br)C=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4,5-Tetrabromobenzene
Smeltepunkt 175 °C til 180 °C
Mængde 10 g
Beilstein 1365830
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 393.7
Procent renhed 94%