Få mere at vide
1,2,3-Trimethoxybenzen, 98%
Artikelnummer. 10605412 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Packungsgröße:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Packungsgröße
10605412 100 g Glasflaske 100g
10317770 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10605412 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 160211000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 634-36-6 | C9H12O3 | 168,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 634-36-6
Molekylær formel C9H12O3
Molekylvægt (g/mol) 168.19
MDL nummer MFCD00008358
InChI nøgle CRUILBNAQILVHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylsyringol, pyrogallol trimethyl ether, trimethoxybenzene, benzene, 1,2,3-trimethoxy, tri-o-methylpyrogallol, benzene, trimethoxy, unii-mre1o894fg, 1,2,3-trimethoxy benzene, mre1o894fg, 3,4,5-trimethoxybenzene
PubChem CID 12462
ChEBI CHEBI:86529
IUPAC navn 1,2,3-trimethoxybenzen
SMIL COC1=C(C(=CC=C1)OC)OC
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 1, 2, 3-Trimethoxybenzene
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 42,0 °C til 45,0 °C
Farve Beige til hvid
Tæthed 1.1120g/mL
Kogepunkt 241,0 °C
Flammepunkt 112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H3(OCH3)3
Mængde 100 g
Beilstein 06, 1081
Specifik vægtfylde 1.112
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 168.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.