Få mere at vide
1,2,3-Trimethoxybenzene, 98%
Artikelnummer. 10317770 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10317770 25 g Glasflaske 25g
10605412 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10317770 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 160210250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 634-36-6 | C9H12O3 | 168.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 634-36-6
Molekylær formel C9H12O3
Molekylvægt (g/mol) 168.19
MDL nummer MFCD00008358
InChI nøgle CRUILBNAQILVHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylsyringol, pyrogallol trimethyl ether, trimethoxybenzene, benzene, 1,2,3-trimethoxy, tri-o-methylpyrogallol, benzene, trimethoxy, unii-mre1o894fg, 1,2,3-trimethoxy benzene, mre1o894fg, 3,4,5-trimethoxybenzene
PubChem CID 12462
ChEBI CHEBI:86529
IUPAC navn 1,2,3-trimethoxybenzen
SMIL COC1=C(C(=CC=C1)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2, 3-Trimethoxybenzene
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 42.0°C to 45.0°C
Farve Beige til hvid
Tæthed 1.1120g/mL
Kogepunkt 241.0°C
Flammepunkt 112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H3(OCH3)3
Mængde 25 g
Beilstein 06, 1081
Specifik vægtfylde 1.112
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 168.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver