Få mere at vide
1,2,3-trimethoxybenzen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421968
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11421968 25 g 25g
11431968 100 g 100g
11441968 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421968 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14572.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 634-36-6 | C9H12O3 | 168.192 g/mol
1,2,3-Trimethoxybenzen blev brugt til at studere virkningen af opløsningsmiddel på fotoinducerede elektronoverførselsreaktioner, på kondensation med 2,4-diamino-5-(hydroxymethyl)pyrimidin giver 2,4-diamino-5-(2,3,4-trimethoxybenzyl)pyrimidin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,2,3-Trimethoxybenzen blev brugt til at studere virkningen af opløsningsmiddel på fotoinducerede elektronoverførselsreaktioner,
på kondensation med 2,4-diamino-5-(hydroxymethyl)pyrimidin giver 2,4-diamino-5-(2,3,4-trimethoxybenzyl)pyrimidin.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 634-36-6
Molekylær formel C9H12O3
Molekylvægt (g/mol) 168.192
MDL nummer MFCD00008358
InChI nøgle CRUILBNAQILVHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylsyringol, pyrogallol trimethyl ether, trimethoxybenzene, benzene, 1,2,3-trimethoxy, tri-o-methylpyrogallol, benzene, trimethoxy, unii-mre1o894fg, 1,2,3-trimethoxy benzene, mre1o894fg, 3,4,5-trimethoxybenzene
PubChem CID 12462
ChEBI CHEBI:86529
IUPAC navn 1,2,3-trimethoxybenzen
SMIL COC1=C(C(=CC=C1)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3-Trimethoxybenzene
Smeltepunkt 43°C to 45°C
Tæthed 1.112
Kogepunkt 241°C
Flammepunkt 112°C (233°F)
Mængde 25 g
Beilstein 1910422
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 168.19
Procent renhed ≥98%