Få mere at vide
1,2,3-Trifluorobenzene, 98+%
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3-Trifluorobenzene |
| Tæthed | 1.28 |
| Kogepunkt | 94°C to 95°C |
| Flammepunkt | −3°C (26°F) |
| Brydningsindeks | 1.422 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2387 |
| Beilstein | 1862388 |
| Formel vægt | 132.09 |
| Procent renhed | ≥98% |