Få mere at vide
1,2,3-Trifluorbenzen, 98+%
Artikelnummer. 11409557
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11409557 5 g 5g
11499547 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22055.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1489-53-8 | C6H3F3 | 132,085 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1489-53-8
Molekylær formel C6H3F3
Molekylvægt (g/mol) 132.085
MDL nummer MFCD00012013
InChI nøgle AJKNNUJQFALRIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluorobenzene, benzene, trifluoro, benzene, 1,2,3-trifluoro, 3,4,5-trifluoro-benzene, pubchem1067, 1,2,3-fluorobenzene, 1,2,3-trifluorobenze, 1,2,3-trifluorbenzen, 1,2,6-trifluorobenzene, 2,3,4-trifluorobenzene
PubChem CID 15147
IUPAC navn 1,2,3-trifluorbenzen
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3-Trifluorobenzene
Tæthed 1.28
Kogepunkt 94 °C til 95 °C
Flammepunkt −3 °C (26 °F)
Brydningsindeks 1.422
Mængde 5 g
FN nummer UN2387
Beilstein 1862388
Formel vægt 132.09
Procent renhed ≥98%